Stampa…
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR955980-1G OR955980-250MG OR955980-5G
APOSOR955980-1GEA 319 EUR
APOSOR955980-1G APOSOR955980-250MG APOSOR955980-5G
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₆Cl₂O₄S
Peso molecolare: 269.102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09816501
CAS Number: 1000933-19-6
UN: 3261
ADR: 8 III