Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955921-1G
OR955921-250MG
APOSOR955921-1GEA
553
EUR
APOSOR955921-1G
APOSOR955921-250MG
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate
Formula:
C₈H₇ClO₃ Peso molecolare: 186,592 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12407235 CAS Number: 98406-04-3 |