Stampa…
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955845-1G OR955845-5G
APOSOR955845-1GEA 190 EUR
APOSOR955845-1G APOSOR955845-5G
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate 95%
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056712
CAS Number: 37088-67-8