Stampa…
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR955843-1G OR955843-5G
APOSOR955843-1GEA 94.5 EUR
APOSOR955843-1G APOSOR955843-5G
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182371
CAS Number: 1194-97-4