Stampa…
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955802-1G OR955802-250MG OR955802-5G
APOSOR955802-1GEA 248 EUR
APOSOR955802-1G APOSOR955802-250MG APOSOR955802-5G
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 187,667 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11865390
CAS Number: 1304771-27-4