Stampa…
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955786-5G OR955786-10G OR955786-25G
APOSOR955786-5GEA 104 EUR
APOSOR955786-5G APOSOR955786-10G APOSOR955786-25G
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate 95%
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526721
CAS Number: 717106-69-9