Stampa…
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR955734-1G OR955734-25G OR955734-5G
APOSOR955734-1GEA 108 EUR
APOSOR955734-1G APOSOR955734-25G APOSOR955734-5G
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Peso molecolare: 263,516 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06658159
CAS Number: 115871-49-3