Stampa…
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955713-1G OR955713-5G
APOSOR955713-1GEA 256 EUR
APOSOR955713-1G APOSOR955713-5G
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865114
CAS Number: 59040-84-5