Stampa…
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955684-1G OR955684-5G
APOSOR955684-1GEA 277 EUR
APOSOR955684-1G APOSOR955684-5G
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Methyl quinoline-8-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203774
CAS Number: 40245-26-9