Stampa…
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955643-1G OR955643-5G
APOSOR955643-1GEA 222 EUR
APOSOR955643-1G APOSOR955643-5G
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate 97%
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Peso molecolare: 263,516 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18398721
CAS Number: 455957-76-3