Stampa…
Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-tert-Butyl 2-methyl morpholine-2,4-dicarboxylate
OR955607-1G OR955607-250MG OR955607-500MG
APOSOR955607-1GEA 563 EUR
APOSOR955607-1G APOSOR955607-250MG APOSOR955607-500MG
Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate 97%
Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Peso molecolare: 245,272 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16877230
CAS Number: 500789-41-3