Stampa…
Methyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955579-1G OR955579-5G
APOSOR955579-1GEA 212 EUR
APOSOR955579-1G APOSOR955579-5G
Methyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 95%
Methyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
Peso molecolare: 155,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203795
CAS Number: 56328-87-1