Stampa…
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9555-1G OR9555-250MG
APOSOR9555-1GEA 143 EUR
APOSOR9555-1G APOSOR9555-250MG
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Formula: C₉H₇N₃OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665863
CAS Number: 447-00-7