Stampa…
Methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR955489-1G OR955489-5G
APOSOR955489-1GEA 263 EUR
APOSOR955489-1G APOSOR955489-5G
Methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate 95%
Methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
Formula: C₆H₁₁NO₃
Peso molecolare: 145,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00797544
CAS Number: 114676-47-0