Stampa…
3-Hydroxy-L-tyrosine methyl ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR955473-1G OR955473-5G
APOSOR955473-1GEA 118 EUR
APOSOR955473-1G APOSOR955473-5G
3-Hydroxy-L-tyrosine methyl ester 96%
3-Hydroxy-L-tyrosine methyl ester
Formula: C₁₀H₁₃NO₄
Peso molecolare: 211,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00870911
CAS Number: 7101-51-1