Stampa…
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955467-1G OR955467-5G
APOSOR955467-1GEA 122 EUR
APOSOR955467-1G APOSOR955467-5G
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160293
CAS Number: 1796-83-4