Stampa…
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955455-1G OR955455-5G
APOSOR955455-1GEA 229 EUR
APOSOR955455-1G APOSOR955455-5G
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Methyl 3-cyclopentylpropanoate
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031704
CAS Number: 4300-02-1