Stampa…
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955438-1G OR955438-100MG OR955438-250MG OR955438-500MG
APOSOR955438-1GEA 633 EUR
APOSOR955438-1G APOSOR955438-100MG APOSOR955438-250MG APOSOR955438-500MG
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,646 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16620959
CAS Number: 74124-86-0