Stampa…
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
OR955330-1G OR955330-5G
APOSOR955330-1GEA 308 EUR
APOSOR955330-1G APOSOR955330-5G
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid 97%
4'-Chloro-biphenyl-4-acetic acid
Formula: C₁₄H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 246,689 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426507
CAS Number: 5525-72-4