Stampa…
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955329-1G OR955329-250MG
APOSOR955329-1GEA 279 EUR
APOSOR955329-1G APOSOR955329-250MG
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24678322
CAS Number: 1013112-48-5