Stampa…
3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955294-1G OR955294-250MG
APOSOR955294-1GEA 561 EUR
APOSOR955294-1G APOSOR955294-250MG
3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
3,6-Dichloro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇Cl₂N
Peso molecolare: 176,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20699076
CAS Number: 62077-26-3