Stampa…
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR955234-1G OR955234-250MG
APOSOR955234-1GEA 379 EUR
APOSOR955234-1G APOSOR955234-250MG
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839185
CAS Number: 202932-05-6