Stampa…
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR955007-1G OR955007-250MG OR955007-5G
APOSOR955007-1GEA 325 EUR
APOSOR955007-1G APOSOR955007-250MG APOSOR955007-5G
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410266
CAS Number: 187999-33-3