2-Formyl-5-phenylphenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954913-1G
OR954913-250MG
APOSOR954913-1GEA
364
EUR
APOSOR954913-1G
APOSOR954913-250MG
2-Formyl-5-phenylphenol 96%
2-Formyl-5-phenylphenol
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18314600 CAS Number: 35664-67-6 |