5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄BrNO₃S Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00717696 CAS Number: 62009-34-1 |