Stampa…
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954884-1G OR954884-250MG
APOSOR954884-1GEA 574 EUR
APOSOR954884-1G APOSOR954884-250MG
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17677675
CAS Number: 1255638-84-6