Stampa…
2-Methyl-4-phenylphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR954881-1G OR954881-250MG
APOSOR954881-1GEA 611 EUR
APOSOR954881-1G APOSOR954881-250MG
2-Methyl-4-phenylphenol 95%
2-Methyl-4-phenylphenol
Formula: C₁₃H₁₂O
Peso molecolare: 184,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18313070
CAS Number: 30451-49-1