Stampa…
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954836-1G OR954836-250MG
APOSOR954836-1GEA 200 EUR
APOSOR954836-1G APOSOR954836-250MG
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine
Formula: C₁₃H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05124184
CAS Number: 16413-71-1