Stampa…
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954776-1G OR954776-5G
APOSOR954776-1GEA 219 EUR
APOSOR954776-1G APOSOR954776-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11895234
CAS Number: 18855-13-5