Stampa…
3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954770-1G OR954770-5G
APOSOR954770-1GEA 168 EUR
APOSOR954770-1G APOSOR954770-5G
3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
3-(4-Methylphenyl)phenol
Formula: C₁₃H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06802317
CAS Number: 486455-30-5