Stampa…
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954683-10G OR954683-1G OR954683-5G
APOSOR954683-10GEA 720 EUR
APOSOR954683-10G APOSOR954683-1G APOSOR954683-5G
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311241
CAS Number: 2305-30-8