Stampa…
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954658-1G OR954658-5G
APOSOR954658-1GEA 219 EUR
APOSOR954658-1G APOSOR954658-5G
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine
Formula: C₁₂H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11876110
CAS Number: 1111110-50-9