Stampa…
2-Hydroxy-3-phenylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954647-1G OR954647-250MG
APOSOR954647-1GEA 444 EUR
APOSOR954647-1G APOSOR954647-250MG
2-Hydroxy-3-phenylpyridine 95%
2-Hydroxy-3-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114134
CAS Number: 24228-13-5