Stampa…
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954645-1G OR954645-5G
APOSOR954645-1GEA 219 EUR
APOSOR954645-1G APOSOR954645-5G
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline 95%
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11645433
CAS Number: 876494-64-3