3-Acetamido-4-methylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954620-10G
OR954620-25G
OR954620-100G
APOSOR954620-10GEA
190
EUR
APOSOR954620-10G
APOSOR954620-25G
APOSOR954620-100G
3-Acetamido-4-methylbenzoic acid 98%
3-Acetamido-4-methylbenzoic acid
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ Peso molecolare: 193,199 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020381 CAS Number: 6946-14-1 |