Stampa…
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954613-1G OR954613-25G OR954613-5G
APOSOR954613-1GEA 168 EUR
APOSOR954613-1G APOSOR954613-25G APOSOR954613-5G
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,618 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00844409
CAS Number: 7012-88-6