Stampa…
5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954600-10G OR954600-1G OR954600-5G
APOSOR954600-10GEA 574 EUR
APOSOR954600-10G APOSOR954600-1G APOSOR954600-5G
5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046709
CAS Number: 85929-41-5