Stampa…
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR954587-10G OR954587-1G OR954587-5G
APOSOR954587-10GEA 502 EUR
APOSOR954587-10G APOSOR954587-1G APOSOR954587-5G
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O
Peso molecolare: 152,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09939615
CAS Number: 127949-06-8