Stampa…
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR954563-1G OR954563-25G OR954563-5G
APOSOR954563-1GEA 107 EUR
APOSOR954563-1G APOSOR954563-25G APOSOR954563-5G
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₉H₆BrClN₂O
Peso molecolare: 273,514 g/mol
Punto di fusione: 110…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03981004
CAS Number: 733044-96-7