Stampa…
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954562-1G OR954562-250MG
APOSOR954562-1GEA 575 EUR
APOSOR954562-1G APOSOR954562-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03646977
CAS Number: 111016-45-6