Stampa…
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954534-1G OR954534-250MG
APOSOR954534-1GEA 435 EUR
APOSOR954534-1G APOSOR954534-250MG
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046711
CAS Number: 119933-35-6