Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954531-1G OR954531-250MG
APOSOR954531-1GEA 281 EUR
APOSOR954531-1G APOSOR954531-250MG
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00491615
CAS Number: 829-35-6