Stampa…
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954485-10G OR954485-1G OR954485-5G
APOSOR954485-10GEA 502 EUR
APOSOR954485-10G APOSOR954485-1G APOSOR954485-5G
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26131173
CAS Number: 133999-05-0