Stampa…
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR954476-1G OR954476-5G
APOSOR954476-1GEA 180 EUR
APOSOR954476-1G APOSOR954476-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26131172
CAS Number: 648905-09-3