Stampa…
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954434-10G OR954434-1G OR954434-5G
APOSOR954434-10GEA 647 EUR
APOSOR954434-10G APOSOR954434-1G APOSOR954434-5G
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040447
CAS Number: 76693-04-4