Stampa…
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954374-10G OR954374-1G OR954374-5G
APOSOR954374-10GEA 757 EUR
APOSOR954374-10G APOSOR954374-1G APOSOR954374-5G
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 196,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24448839
CAS Number: 1437794-71-2