Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylate
Formula:
C₉H₉N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00963122 CAS Number: 73605-91-1 |