Stampa…
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954345-1G OR954345-5G
APOSOR954345-1GEA 270 EUR
APOSOR954345-1G APOSOR954345-5G
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168771
CAS Number: 549488-78-0