Stampa…
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954312-1G OR954312-5G
APOSOR954312-1GEA 183 EUR
APOSOR954312-1G APOSOR954312-5G
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027455
CAS Number: 58842-61-8