Stampa…
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954285-1G OR954285-5G
APOSOR954285-1GEA 183 EUR
APOSOR954285-1G APOSOR954285-5G
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827521
CAS Number: 1120244-47-4